Learn More
Alfa Aesar™ 4-oxo-TEMPO, radical libre, 96 %
Marque:  Alfa Aesar™ L01084.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2896-70-0 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11394444
  • 162.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Description
Description
Applications
4-Oxo-Tempo, radicaux libres utilisés comme piège à centrifuger utile pour les expériences in vitro. La réaction entre la tempone et les espèces réactives à l’oxygène biologiquement significatives peut être surveillée par spectroscopie VSG. Elle est également utilisée dans la synthèse et les réactions des radicaux nitroxyles stables.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), l’acétone, le DMSO, 100 % éthanol et diéthyléther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Identifiants chimiques
2896-70-0
C9H16NO2
MFCD00006187
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Spécification
4-Oxo-TEMPO
5g
2896-70-0
MFCD00006187
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
170.23
36°C to 40°C
free radical
C9H16NO2
1818579
Soluble in water (partly),acetone,DMSO,100% ethanol,and diethylether. Insoluble in water.
96%
Vidéos
FDS Documents