Learn More
4-oxo-TEMPO, radical libre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043512
38.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2896-70-0
C9H16NO2
MFCD00006187
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2896-70-0
C9H16NO2
MFCD00006187
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
4-Oxo-Tempo, Free radical is used as a useful Spin Trap for in Vitro Experiments. Reaction Between Tempone And Biologically Significant Reactive Oxygen Species can be monitored By Esr Spectroscopy. It is also used In the synthesis And Reactions Of Stable Nitroxyl Radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Oxo-Tempo, radicaux libres utilisés comme piège à centrifuger utile pour les expériences in vitro. La réaction entre la tempone et les espèces réactives à l’oxygène biologiquement significatives peut être surveillée par spectroscopie VSG. Elle est également utilisée dans la synthèse et les réactions des radicaux nitroxyles stables.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), l’acétone, le DMSO, 100 % éthanol et diéthyléther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Oxo-TEMPO
Note relative au nom free radical
Point de fusion 36°C to 40°C
Quantité 1 g
Beilstein 1818579
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),acetone,DMSO,100% ethanol,and diethylether. Insoluble in water.
Poids de la formule 170.23
Pourcentage de pureté 96%