Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-oxocyclohexanecarboxylique, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ H27294.MD
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 874-61-3 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
874-61-3 | |
142.154 | |
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N | |
192730 | |
Acide 4-oxycyclohexane-1-carboxylique |
C7H10O3 | |
MFCD00102035 | |
4-oxocyclohexanecarboxylic acid, 4-ketocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo, 4-oxo-chca, cyclohexanone-4-carboxylic acid, 4-oxocyclohexane carboxylic acid, 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-oxocyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo | |
CHEBI:1921 | |
C1CC(=O)CCC1C(=O)O |
Spécification
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid | |
250mg | |
C7H10O3 | |
4-oxocyclohexanecarboxylic acid, 4-ketocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo, 4-oxo-chca, cyclohexanone-4-carboxylic acid, 4-oxocyclohexane carboxylic acid, 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-oxocyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 4-oxo | |
C1CC(=O)CCC1C(=O)O | |
142.154 | |
CHEBI:1921 | |
98% |
65°C to 71°C | |
874-61-3 | |
MFCD00102035 | |
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 4-oxycyclohexane-1-carboxylique | |
192730 | |
142.16 |