Learn More
4-Pentène-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179690
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
821-09-0
C5H10O
86.13
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
Pent-4-ène-1-ol
C=CCCCO
821-09-0
C5H10O
86.13
MFCD00002975
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
13181
Pent-4-ène-1-ol
C=CCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Penten-1-ol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8340g/mL
Point d’ébullition 134°C to 137°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)3OH
Indice de réfraction 1.4289 to 1.4309
Quantité 10 g
Beilstein 01, 443
Gravité spécifique 0.834
Informations sur la solubilité Solubility in water: 57g/L (25°C)
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Penten-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.