Learn More
Alfa Aesar™ (4-pentényl)bromure de triphénylphosphonium, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ L01950.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 56771-29-0 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11391447
  • 33.45€ / 1g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
56771-29-0
411.323
KANICXDUFCDRDS-UHFFFAOYSA-M
10093022
C=CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
C23H24BrP
MFCD00050215
4-pentenyl triphenylphosphonium bromide, pent-4-enyl triphenyl phosphonium bromide, pent-4-en-1-yltriphenylphosphonium bromide, pent-4-en-1-yltriphenylphosphanium bromide, acmc-1az5e, pent-4-enyl triphenyl phosphanium bromide, 4-?pentenyl ?triphenylphosphonium bromide, phosphonium,4-penten-1-yltriphenyl-, bromide 1:1
pent-4-ényl(triphényl)phosphanium ; bromure
Spécification
(4-Pentenyl)triphenylphosphonium bromide
194°C to 196°C
56771-29-0
MFCD00050215
4-pentenyl triphenylphosphonium bromide, pent-4-enyl triphenyl phosphonium bromide, pent-4-en-1-yltriphenylphosphonium bromide, pent-4-en-1-yltriphenylphosphanium bromide, acmc-1az5e, pent-4-enyl triphenyl phosphanium bromide, 4-?pentenyl ?triphenylphosphonium bromide, phosphonium,4-penten-1-yltriphenyl-, bromide 1:1
C=CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
411.323
411.33
Hygroscopic
1g
C23H24BrP
4171464
KANICXDUFCDRDS-UHFFFAOYSA-M
pent-4-ényl(triphényl)phosphanium ; bromure
10093022
97%
Vidéos
FDS Documents