Learn More
Chlorure de 4-pentylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | CH3(CH2)4C6H4SO2Cl |
Quantité | 10 g |
Nom IUPAC | 4-pentylbenzène-1-chlorure de sulfonyle |
Poids de la formule | 246.76 |
Pourcentage de pureté | 97% |