Learn More
4-Phénoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026365
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
67-36-7
C13H10O2
198.22
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
66139
4-phénoxybenzaldéhyde
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
67-36-7
C13H10O2
198.22
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
66139
4-phénoxybenzaldéhyde
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
4-Phenoxybenzaldehyde was used in the synthesis of spirodiketopiperazine derivatives, benzoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-phénoxybenzaldéhyde a été utilisé dans la synthèse de dérivés de la spirodicétopiperazine, benzoxazoles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzaldehyde
Point de fusion 24°C to 25°C
Densité 1.132
Point d’ébullition 184°C to 186°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.611
Quantité 1 g
Beilstein 1947841
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%