missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de 4-phénoxybenzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7032438
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
36881-42-2
C13H11BrO
263.134
MFCD04038693
CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
1514251
1-(bromométhyl)-4-phenoxybenzène
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
36881-42-2
C13H11BrO
263.134
MFCD04038693
CPIGBCFBFZSCQI-UHFFFAOYSA-N
1514251
1-(bromométhyl)-4-phenoxybenzène
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CBr

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxybenzyl bromide
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Synonyme 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy
Poids de la formule 263.13
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'