Learn More
Acide 4-phénoxyphénylboronique, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779410
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
51067-38-0
C12H11BO3
214.03
MFCD00093312
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
2734377
Acide4-phénoxyphényl)boronique
OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
51067-38-0
C12H11BO3
214.03
MFCD00093312
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
4-phenoxyphenyl boronic acid, 4-phenoxybenzeneboronic acid, 4-phenoxyphenyl boranediol, boronic acid, 4-phenoxyphenyl, p-phenoxyphenyl boronic acid, pubchem7890, acmc-209krn, phenoxyphenylboronic acid, d0d2ja
2734377
Acide4-phénoxyphényl)boronique
OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141°C to 145°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 214.02
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.