missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 4-Phényl-2-(2-pyridyle)thiazole-5-carboxamidoxime, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H58968.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Quantité. | 5g |
---|
Identifiants chimiques
1858264-27-3 | |
296.348 | |
GWWKEEYVCVFLCX-ANEDOXIYSA-N | |
121235655 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C3C=CC=CN3)SC2=C(N)N=O |
C15H12N4OS | |
MFCD22988981 | |
4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxamidoxime | |
(E)-nitroso-[(2E)-4-phényl-2-(1H-pyridine-2-ylidène)-1,3-thiazol-5-ylidène]méthanamine |
Spécification
4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxamidoxime | |
1858264-27-3 | |
MFCD22988981 | |
GWWKEEYVCVFLCX-ANEDOXIYSA-N | |
(E)-nitroso-[(2E)-4-phényl-2-(1H-pyridine-2-ylidène)-1,3-thiazol-5-ylidène]méthanamine | |
121235655 | |
97% |
5g | |
C15H12N4OS | |
4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxamidoxime | |
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C3C=CC=CN3)SC2=C(N)N=O | |
296.348 | |
296.34 |