missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phényl-2-(2-pyridyle)thiazole-5-carboxamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039643
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1858264-27-3
C15H12N4OS
296.348
MFCD22988981
GWWKEEYVCVFLCX-ANEDOXIYSA-N
4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxamidoxime
121235655
(E)-nitroso-[(2E)-4-phényl-2-(1H-pyridine-2-ylidène)-1,3-thiazol-5-ylidène]méthanamine
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C3C=CC=CN3)SC2=C(N)N=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1858264-27-3
C15H12N4OS
296.348
MFCD22988981
GWWKEEYVCVFLCX-ANEDOXIYSA-N
4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxamidoxime
121235655
(E)-nitroso-[(2E)-4-phényl-2-(1H-pyridine-2-ylidène)-1,3-thiazol-5-ylidène]méthanamine
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=C3C=CC=CN3)SC2=C(N)N=O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxamidoxime
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.34
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'