Learn More
4-phényl-3-butyn-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15343148
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1817-57-8
C10H8O
144.17
UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
74555
CHEBI:51731
4-phénylmais-3-yn-2-one
CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
1817-57-8
C10H8O
144.17
UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
74555
CHEBI:51731
4-phénylmais-3-yn-2-one
CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 75°C to 76°C (1.1 hPa)
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire C6H5C≡CCOCH3
Indice de réfraction 1.5762
Quantité 1 g
Beilstein 07,385
Gravité spécifique 0.99
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.