missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phénylpyridine-2-thiocarboxamide 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15414948
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
150223-58-8
C12H10N2S
214.286
MFCD22683007
ZVJKVMYMCJFXAE-UHFFFAOYSA-N
4-phenylpyridine-2-thiocarboxamide
86165220
4-phénylpyridine-2-carbothioamide
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC=C2)C(=S)N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
150223-58-8
C12H10N2S
214.286
MFCD22683007
ZVJKVMYMCJFXAE-UHFFFAOYSA-N
4-phenylpyridine-2-thiocarboxamide
86165220
4-phénylpyridine-2-carbothioamide
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC=C2)C(=S)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Phenylpyridine-2-thiocarboxamide
Quantité 5 g
Beilstein 7423839
Poids de la formule 214.28
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'