Learn More
Alfa Aesar™ 4-Phénylpyridine-2-thiocarboxamide 97 %
298.00€ - 1194.00€
Identifiants chimiques
N° CAS 150223-58-8
Formule moléculaire C12H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 214.286
Numéro MDL MFCD22683007
InChI Key ZVJKVMYMCJFXAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenylpyridine-2-thiocarboxamide
PubChem CID 86165220
IUPAC Name 4-phénylpyridine-2-carbothioamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC=C2)C(=S)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Prix Quantité et disponibilité  
15404948 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
H58724.03
1g 298.00€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 11-05-2020
15414948 FDS Afficher les documents Alfa Aesar™
H58724.06
5g 1194.00€
5g View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 11-05-2020
Specifications
Chemical Identifiers
150223-58-8
214.286
ZVJKVMYMCJFXAE-UHFFFAOYSA-N
86165220
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC=C2)C(=S)N
C12H10N2S
MFCD22683007
4-phenylpyridine-2-thiocarboxamide
4-phénylpyridine-2-carbothioamide
Specifications
4-Phenylpyridine-2-thiocarboxamide
150223-58-8
MFCD22683007
4-phenylpyridine-2-thiocarboxamide
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NC=C2)C(=S)N
214.286
214.28
1g
C12H10N2S
7423839
ZVJKVMYMCJFXAE-UHFFFAOYSA-N
4-phénylpyridine-2-carbothioamide
86165220
97%