Learn More
(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10022414
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
14006-32-7
C12H17NO
191.27
MFCD02946795
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
6483779
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
14006-32-7
C12H17NO
191.27
MFCD02946795
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
6483779
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Nom chimique ou matériau (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (4-phényloxan-4-yl) méthanamine
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 95%