Learn More
4-picoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021710
35.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
108-89-4
C6H7N
93.13
MFCD00006440
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
7963
CHEBI:32547
4-méthylpyridine
CC1=CC=NC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
108-89-4
C6H7N
93.13
MFCD00006440
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
7963
CHEBI:32547
4-méthylpyridine
CC1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Picoline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2.4°C
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 39°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5040 to 1.506
Quantité 1 L
Beilstein 20, 240
Merck Index 15, 7514
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide