Learn More
4-pipéridine-1-ylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522538
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1204-85-9
C12H14N2
186.258
MFCD02575368
ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
766771
4-pipéridine-1-ylbenzonitrile
C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
1204-85-9
C12H14N2
186.258
MFCD02575368
ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
766771
4-pipéridine-1-ylbenzonitrile
C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Nom chimique ou matériau 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.26
Pourcentage de pureté 97%