Learn More
Acide 4-pipéridinobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Piperidinobenzoic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560 |
Poids de la formule | 205.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |