Learn More
4Acide-(pipéridinométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10026202
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
159691-33-5
C13H17NO2
219.284
RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
1092975
Acide 4-(pipéridine-1-ylméthyl)benzoïque
C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
159691-33-5
C13H17NO2
219.284
RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
1092975
Acide 4-(pipéridine-1-ylméthyl)benzoïque
C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.28
Pourcentage de pureté 97%