Learn More
4-pyrid-3-ylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10016212
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
127406-55-7
C12H9NO
183.21
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
3693046
4-pyridine-3-ylbenzaldéhyde
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
127406-55-7
C12H9NO
183.21
MFCD01631910
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
3693046
4-pyridine-3-ylbenzaldéhyde
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Nom chimique ou matériau 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 95%