Learn More
Acide 4-pyrid-4-ylbenzoïque, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10036212
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
4385-76-6
C12H9NO2
199.21
MFCD04114574
DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
1520811
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
4385-76-6
C12H9NO2
199.21
MFCD04114574
DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
1520811
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Nom chimique ou matériau 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-(pyridine-4-yl)acide benzoïque
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 95%