Learn More
4-pyridine-4-ylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10046212
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 250 mg
Nom chimique ou matériau 4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde
CAS 99163-12-9
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H9NO
Quantité 250mg
Synonyme 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt
Clé InChI MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2
Nom IUPAC 4-pyridine-4-ylbenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
CID PubChem 639673
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%