Learn More
Acide 4-(tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110565
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
128453-98-5
C10H17NO4S
247.309
MFCD02683067
CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
2756831
Acide 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
128453-98-5
C10H17NO4S
247.309
MFCD02683067
CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
2756831
Acide 4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholine-3-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Nom chimique ou matériau 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 247.31
Pourcentage de pureté 97%