Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-[(tert-butoxycarbonylamino)méthyl]phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11916061
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
330794-35-9
C18H28BNO4
333.24
MFCD06409942
CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N
4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester
3415442
N-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]méthyl]carbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
330794-35-9
C18H28BNO4
333.24
MFCD06409942
CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N
4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester
3415442
N-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]méthyl]carbamate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 68.0°C to 69.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 333.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-¢(tert-Butoxycarbonylamino)methyl!phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.