Learn More
4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 156.25 |
Pourcentage de pureté | 97% |