missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4’-tert-Butylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021328
21.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
943-27-1
C12H16O
176.259
MFCD00017256
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
13669
1-(4-tert-butylphényl)éthanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
943-27-1
C12H16O
176.259
MFCD00017256
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
13669
1-(4-tert-butylphényl)éthanone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C

4'-tert-Butylacetophenone is used in the synthesis of 2-pyridone derivatives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La 4′-tert-Butylacétophénone est utilisée dans la synthèse des dérivés de la 2-pyridone.

Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.

Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4'-tert-Butylacetophenone
Point de fusion 17°C to 18°C (dimorphic)
Densité 0.964
Point d’ébullition 107°C to 108°C (5 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'