Learn More
Alfa Aesar™ 4-Tert-butylthiobenzamide, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H26519.MD
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 57774-77-3 Poids : 0.00025kg
Quantité. | 250mg |
---|
Identifiants chimiques
57774-77-3 | |
193.308 | |
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N | |
2734817 | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N |
C11H15NS | |
MFCD00052485 | |
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci | |
4-tert-butylbenzènecarbothioamide |
Spécification
4-tert-Butylthiobenzamide | |
250mg | |
C11H15NS | |
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N | |
193.308 | |
193.31 |
145°C to 149°C | |
57774-77-3 | |
MFCD00052485 | |
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N | |
4-tert-butylbenzènecarbothioamide | |
2734817 | |
97% |