missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Tert-butylthiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 11435920
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
57774-77-3
C11H15NS
193.308
MFCD00052485
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
2734817
4-tert-butylbenzènecarbothioamide
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
57774-77-3
C11H15NS
193.308
MFCD00052485
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
2734817
4-tert-butylbenzènecarbothioamide
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylthiobenzamide
Point de fusion 145°C to 149°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.31
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'