missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Tert-butylthiobenzamide, 97 %

24.11€ - 175.00€

Identifiants chimiques

CAS 57774-77-3
Formule moléculaire C11H15NS
Poids moléculaire (g/mol) 193.308
Numéro MDL MFCD00052485
Clé InChI HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
CID PubChem 2734817
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzènecarbothioamide
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15433487
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H26519.MD
250mg
24.11€
250mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
17-03-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11425920
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H26519.03
1g
64.39€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
17-03-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11435920
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H26519.06
5g
175.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
17-03-2021
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

57774-77-3
193.308
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
2734817
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
C11H15NS
MFCD00052485
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
4-tert-butylbenzènecarbothioamide

Spécification

4-tert-Butylthiobenzamide
250mg
C11H15NS
4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
193.308
193.31
145°C to 149°C
57774-77-3
MFCD00052485
HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzènecarbothioamide
2734817
97%
FDS