Learn More
Acide4-undécanedicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15552293
39.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3973-08-8
C4H3NO2S
129.14
CHEBI:46230
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3973-08-8
C4H3NO2S
129.14
CHEBI:46230
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Thiazolecarboxylic acid
Point de fusion 195.0°C to 199.0°C
Perte à la dessiccation 3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Synonyme thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
Clé InChI HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CS1)C(=O)O
Nom IUPAC acide 1,3-thiazole-4-carboxylique
CID PubChem 304271
Poids de la formule 129.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Thiazolecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.