Learn More
(4-Thien-3-ylphényl)méthanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (4-Thien-3-ylphenyl)methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol |
Poids de la formule | 190.27 |
Pourcentage de pureté | 97% |