Learn More
4-(tri-n-butylstannyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-(tri-n-butylstannyl)pyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans l’éther, l’hexane et le tétrahydrofurane.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
La 4-(tri-n-butylstannyl)pyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans l’éther, l’hexane et le tétrahydrofurane.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2788 |
Synonyme | 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran. |
Poids de la formule | 368.15 |
Pourcentage de pureté | 96% |