Learn More
4-(trifluorométhoxy)benzyle de bromure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3758878
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
50824-05-0
C8H6BrF3O
255.03
MFCD00061238
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
142785
1-(bromométhyl)-4-(trifluorométhoxy)benzène
C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
50824-05-0
C8H6BrF3O
255.03
MFCD00061238
JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
142785
1-(bromométhyl)-4-(trifluorométhoxy)benzène
C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 23°C to 24°C
Couleur Jaune
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 82°C to 84°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3OC6H4CH2Br
Indice de réfraction 1.4800 to 1.482
Quantité 500 mg
Gravité spécifique 1.58
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.