Learn More
Isocyanate de 4-(trifluorométhoxy)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate |
% min. CAS | 97.0 |
Densité | 1.34g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Formule linéaire | CF3OC6H4NCO |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 203.12 |
Pourcentage de pureté | 97% |