Learn More
4-(trifluorométhoxy)phénylhydrazine de chlorhydrate, 97 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 397040050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 133115-72-7 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10041754
  • 118.00€ / 5g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
133115-72-7
228.60
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
2777328
Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
C7H8ClF3N2O
MFCD00053033
4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
[4-(trifluorométhoxy)phényl]hydrazine ; Chlorhydrate
Spécification
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Flacon en verre
230°C
133115-72-7
100.0
C7H8ClF3N2O
4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
228.60
228.6
97%
Authentic
Marron à blanc
5g
96.0
96% min. (Argentometry)
MFCD00053033
KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
[4-(trifluorométhoxy)phényl]hydrazine ; Chlorhydrate
2777328
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats