Learn More
4’-(trifluorométhyl)acétophénone, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 214450050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 709-63-7 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10042950
Quantité Prix
1 80.77€ / 5g
10 75.63€ / 5g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
709-63-7
188.15
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
69731
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
C9H7F3O
MFCD00000401
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
Spécification
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
84°C
Flacon en verre
0.92
Blanc à jaune
5g
98.5
98.5% min. (GC)
CF3C6H4COCH3
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
188.15
188.15
99%
0.9200g/mL
Authentic
1.4604
79°C to 80°C (8.0mmHg)
30°C to 33°C
709-63-7
100.0
C9H7F3O
MFCD00000401
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
69731
Faible fusion de solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats