Learn More
4-(trifluorométhyl)pyridine-3-carbothioamide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione |
Poids de la formule | 206.19 |
Pourcentage de pureté | 95% |