Learn More
Acétate de 4-vinylbenzyle, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779890
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1592-12-7
C11H12O2
176.22
MFCD00078265
LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
2735161
(4-ethenylphenyl)methyl acetate
CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
1592-12-7
C11H12O2
176.22
MFCD00078265
LEIKPUSDAWATBV-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzyl acetate, 4-ethenylphenyl methyl acetate, 4-acetoxymethylstyrene, 4-vinylbenzylacetate, p-acetoxymethylstyrene, 4-vinylphenyl methyl acetate, 4-ethenylbenzenemethanol acetate, benzenemethanol,4-ethenyl-, 1-acetate
2735161
(4-ethenylphenyl)methyl acetate
CC(=O)OCC1=CC=C(C=C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzyl acetate
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Densité 1.5300g/mL
Point d’ébullition 125°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5350 to 1.538
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.53
Stabilisateur 0.1 % hydroquinone
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylbenzyl acetate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.