Learn More
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737737
29.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1592-20-7
C9H9Cl
152.62
MFCD00051362
ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
74126
1-(chlorométhyl)-4-éthénylbenzène
ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1592-20-7
C9H9Cl
152.62
MFCD00051362
ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
74126
1-(chlorométhyl)-4-éthénylbenzène
ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzyl chloride
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5731 to 1.5751
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.08
Stabilisateur about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Poids de la formule 152.62
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide