Learn More
Fisherbrand™ Rack clinique 4 combinaisons
Le portoir pour tubes cliniques à 4 combinaisons est le seul portoir pour tubes spécifiquement conçu pour maintenir des tubes de prélèvement sanguin et de culture ronds, plats et coniques. Il contient plusieurs tailles de tubes sans nécessité d’avoir plusieurs racks.
Marque: Fisherbrand™
91.07 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Description
- Convient à toutes les marques de tubes de collecte de sang et de culture ronds, plats et à fond conique de 13 et 16 mm
- Seul rack à 4 combinaisons diponible dotés d’une connexion à six combinaisons
- Liez des puits de taille différentes ou identiques, de bout en bout ou côte à côte, dans n’importe quelle orientation
- Personnalisez le rack en fonction du nombre de puits requis, les unités infinies peuvent être liées ensemble ou utilisez une unité autonome
- Les puits à espacement uniforme permettent d’éliminer les erreurs de pipetage, ce qui permet d’obtenir des résultats plus précis
- Identification alphanumérique moulée pour une localisation et récupération rapides des tubes
- Robuste, en PP résistant aux produits chimiques et facile à nettoyer
- Les racks peuvent être utilisés dans les bains-marie et placés dans des congélateurs
- Boîtes d’assortiment de couleurs disponibles pour les options de codage couleur
- Brevet en instance
- Autoclavables
Spécification
Portoir | |
Non | |
Non | |
Côté A : 6 x 3, côté B : 6 x 2, côté C : 6 x 3, côté D : 6 x 2 | |
Vert | |
PP | |
Rectangle | |
Oui | |
Tubes cliniques | |
5 | |
5 Pk. | |
9,1 x 2,8 x 3,8 po | |
9,1 po | |
2,8 po | |
3,8 po | |
0,28 lb |
Rack clinique | |
Nettoyé avec des détergents doux et autoclavable | |
Rack clinique 4 voies, 5/boîte | |
Autoclavables | |
Tubes, Tubes (16 mm) | |
18 | |
None | |
Non stérile | |
Agitateur | |
Film plastique thermorétracté | |
0°C à 121°C (32°F à 249°F) | |
23,2 cm | |
7,0 cm | |
9,5 cm | |
13 mm, 17 mm | |
0,11 kg |