Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox de 400 x 60 mm (dia. x hauteur)
458.98€ - 577.70€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 400mm |
---|---|
Mesh Material | Acier inoxydable |
Quantité | 1Chaque |
Type | Tamis |
Certifications/Conformité | Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11707696
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-078 |
8mm |
531.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776837
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-022 |
0,063mm |
506.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716847
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-027 |
0,1mm |
460.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766867
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-035 |
0,2mm |
461.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706877
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-041 |
0,315mm |
470.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726877
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-043 |
0,4mm |
463.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717736
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-044 |
425μ m |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746877
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-046 |
0,5mm |
501.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727736
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-048 |
600μ m |
458.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11737736
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-052 |
850 μm |
464.28€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-053 |
0,9mm |
466.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-054 |
1mm |
472.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-058 |
1,4mm |
463.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756887
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-059 |
1,6mm |
465.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787676
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-062 |
2mm |
474.88€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-065 |
2,5mm |
468.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742177
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-072 |
4,75mm |
577.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11747686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-070 |
4mm |
531.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-067 |
3,15mm |
532.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-073 |
5 mm |
503.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777686
|
Linker Industrietechnik™
554.060.222-074 |
5,6mm |
538.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Tamis inox φ 100, 150, 200, 315 et 400mm• Tamis φ 400mm
• Inclus avec certificat de conformité à la norme ISO 3310/1, NFX 11-504, ou ASTM E11
Spécification
400mm | |
1Chaque | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
60mm |
Acier inoxydable | |
Tamis | |
Acier inox |