Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque: Fisherbrand™
574.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.46600kg
Description
- À utiliser avec les bouchons à vis SCHOTT
Spécification
Septa | |
43,2 mm | |
500 |
Beige, Blanc crème | |
PTFE, Silicone | |
3,2 mm |