Learn More
Cytiva Milieu HyCell™ TransFx™-C
Pour la transfection transitoire des cellules CHO et la production d’une variété de protéines recombinantes fabriquées en vertu du BPFa dans des installations conformes à la norme ISO
Marque: Cytiva SH30941.02
65.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21885" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Formulation de milieux de culture cellulaire ADCF sans hydrolosate définie
- Prend en charge la transfection transitoire et la croissance de plusieurs lignées cellulaires CHO
- Prend en charge l’expression transitoire d’une variété de protéines recombinantes
- Mêmes milieux pour la transfection transitoire et la production
- Développé grâce à notre procédé de conception de voies métaboliques pour une grande efficacité de transfection, des rendements cellulaires viables élevés et la production de protéines recombinantes
- Traçabilité des composants
- Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations conformes ISO
Informations sur la commande
Disponibles sous forme liquide en flacons de 1 L, en récipients pour bioprocédés de 5 à 500 L ou en emballages personnalisés. Le milieu est également disponible sous forme de poudre dans des conditionnements allant de 5 à 1 000 L pour les applications de production de bioprocédés.
Spécification
2° à 8°C, à l’abri de la lumière | |
Milieu liquide HyCell TransFx-C, 1 L | |
Bicarbonate de sodium | |
Flacon de 1 litres |
Liquide | |
Stérilisation par filtration 0,2 μm | |
Sans poloxamère 188 |