Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
67.35€ - 3948.30€
Spécification
Nom | rLaminin-521, Human |
---|---|
Source | Human |
Recombinant | Recombinant |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15689176
|
Corning™
354221 |
100 μg |
67.35€
100µg |
Expédition estimée: 06-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15930151
|
Corning™
354223 |
5 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15618068
|
Corning™
354223 |
5 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15608068
|
Corning™
354222 |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
Spécification
rLaminin-521, Human | |
Human | |
Recombinant |