Learn More
Hamilton™ Seringues Gastight Microlitertrade; : Terminaison RN, aiguille non comprise
Seringues revêtues de PTFE pour réduire la tension superficielle entre l’aiguille et le liquide, et faciliter ainsi le repérage d’échantillons reproductible
Marque: Hamilton™ 7659-01
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.04700kg
Description
pulliRevêtement en PTFE à partir du point pour 0,75 po/liliPour la distribution de liquides et de gaz/liliPointe de piston en polymère usinée de précision qui crée un joint sans fuite/li/ul/ppDisponible en tant qu’aiguille de rechange pour l’installation dans une seringue à aiguille amovible (RN) standard ; aiguilles vendues séparément/pSpécification
0,018 po | |
0,460 mm | |
Gastight | |
115°C | |
1801 RN | |
10 μl |
0,260 po | |
6,60 mm | |
239°F | |
50°F | |
10°C |