Learn More
Cytiva Plaques d'entonnoir pour filtre Whatman™, PTFE
À utiliser avec les entonnoirs de filtration 3 pièces Whatman™. Plaque d'entonnoir pour filtre Whatman™, le PTFE est une plaque supplémentaire en option, idéale pour les acides, les alcalis et les solvants.
117.00€ - 152.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Entonnoirs à filtre Whatman série 1950 |
---|---|
Matériau | PTFE |
Plage de températures (impériale) | < 392°F |
Plage de températures (métrique) | < 200°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11360274
|
Cytiva
1950-114 |
47 mm | 1,85 po |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11380634
|
Cytiva
1950-117 |
70 mm | 2,75 po |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Température de fonctionnement maximale 200°C (392°F)
- Idéal pour pratiquement tous les acides, alcalis et solvants courants à des températures allant jusqu’à 100°C
- Température de travail maximale : 200°C
Spécification
Entonnoirs à filtre Whatman série 1950 | |
PTFE | |
< 392°F | |
< 200°C |