Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-humidifiés de laboratoire en RC standard seuil de rétention des molécules 8000 Da Spectra/Por™ 6
Avec tubulure pré-humidifiée prête à l’emploi, ne nécessitant pas de trempage pour éliminer le glycérol
127.00€ - 151.00€
Spécification
Quantité | 1 m de tubulure/kit |
---|
Includes:
- 1 meter of Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyancy)
- 1 Weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 5 Tubing Opening Picks
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15310732
|
Spectrum™
132579T |
0,45 ml/cm vol./longueur | 7,5 mm |
127.00€
1m |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15350732
|
Spectrum™
132586T |
7,9 ml/cm vol./longueur | 32 mm |
151.00€
1m |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15330732
|
Spectrum™
132582T |
3,3 ml/cm vol./longueur | 20,4 mm |
127.00€
1m |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15340732
|
Spectrum™
132584T |
5,1 ml/cm vol./longueur | 25,5 mm |
127.00€
1m |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15320732
|
Spectrum™
132580T |
1,8 ml/cm vol./longueur | 15 mm |
127.00€
1m |
Expédition estimée: 09-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Membrane de dialyse en cellulose régénérée (RC) claire, flexible et robuste de qualité standard
- Membrane conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
- Kits disponibles en longueurs de tubulure de 1 m, parfaits pour l’évaluation et la qualification des membranes
- Incluez une paire de bouchons et d’aiguilles d’ouverture de tubulure pratiques
Spécification
1 m de tubulure/kit |