missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(2-Acétoxyphényl)thiéno[2,3-d]pyrimidine-4-one, 97 %, Alfa Aesar™
Marque: Alfa Aesar H58194.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
1421262-49-8 | |
286.305 | |
FKFWGMGSNRHSIW-UHFFFAOYSA-N | |
73996311 | |
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3 |
C14H10N2O3S | |
MFCD22988940 | |
5-2-acetoxyphenyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-4-oxo-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-5-yl phenyl acetate | |
Acétate de [2(4-oxo-3H-thiéno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phényl] |
Spécification
5-(2-Acetoxyphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one | |
1421262-49-8 | |
MFCD22988940 | |
FKFWGMGSNRHSIW-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate de [2(4-oxo-3H-thiéno[2,3-d]pyrimidin-5-yl)phényl] | |
73996311 | |
97% |
1g | |
C14H10N2O3S | |
5-2-acetoxyphenyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-4-oxo-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-5-yl phenyl acetate | |
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3 | |
286.305 | |
286.3 |