Learn More
5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021884
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
328270-70-8
C9H6BrNO
224.057
MFCD05668985
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
3780551
5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
328270-70-8
C9H6BrNO
224.057
MFCD05668985
JLTHLCLAPCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
5-2-bromophenyl oxazole, 5-2-bromophenyl-1,3-oxazole, oxazole,5-2-bromophenyl
3780551
5-(2-bromophényl)-1,3-oxazole
C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)Br
Nom chimique ou matériau 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%