Learn More
5-(2-Bromophényl)-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 305.1 |
Pourcentage de pureté | 97% |